Nalgene® Diagnostics Bottles, Narrow Neck, Round, HDPE, Amber, with Screw Caps
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
312004-9050 312084-9025 312004-9025 312004-9125 312084-9050 312084-9125
NALG312004-9050EA 2710 EUR
NALG312004-9050 NALG312084-9025 NALG312004-9025 NALG312004-9125 NALG312084-9050 NALG312084-9125
Nalgene® Diagnostics Bottles, Narrow Neck, Round, HDPE, Amber, with Screw Caps
Flessen Kunststof flessen
Flessen met sluiting, geschikt voor de opslag en het transport van lichtgevoelige en waardevolle reagentia met een klein volume.
  • Niet-cytotoxisch en lekvrij
  • Ondoorschijnende, polypropyleen sluitingen zonder voering
  • De duurzame, uniforme wanden zijn splijt- en perforatiebestendig
De flessen bieden lichtbestendigheid met de mogelijkheid om het vloeistofniveau te zien en ze zijn ideaal voor testkits en vele andere toepassingen met een kleine volume.
Certificaten: In overeenstemming met ISO 13485:2003; Voldoet aan de voorwaarde van 21CFR177.1520 en USP Klasse VI.
Bestelinformatie: Het productcertificaat bevat informatie over cytotoxiciteit, USP Klasse VI en de naleving van de FDA-regelgeving-21CFR en andere informatie over regelgeving wordt op vraag aangeboden.
Verpakking: De flessen en sluitingen zijn verpakt in afzonderlijke polyester zakken in hetzelfde karton.