2-Methyl-2-pentenal 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
359960250
359961000
ACRO359960250EA
42.4
EUR
ACRO359960250
ACRO359961000
2-Methyl-2-pentenal 97%
2-Methyl-2-pentenal
Formule:
C₆H₁₀O Kookpunt: 134…136 °C (760 mmHg) Dichtheid: 0,86 g/cm³ Vlampunt: 31 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006978 CAS nummer: 623-36-9 EINECS: 210-789-5 UN: 1988 ADR: 3,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4470 to 1.4550 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |