2-Methyl-2-pentenal ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A15729.14
A15729.22
A15729.36
A15729.14EA
40.8
EUR
A15729.14
A15729.22
A15729.36
2-Methyl-2-pentenal ≥97%
2-Methyl-2-pentenal
Purity: 97%
CAS No.: 623-36-9
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4495
Odour: Pleasant
Melting Point: -90°
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 506124
UN No.: 1988
MDL No.: MFCD00006978
Formule:
C₆H₁₀O Kookpunt: 134…136 °C Smeltpunt: –90 °C Dichtheid: 0,860 Vlampunt: 31 °C (87 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006978 CAS nummer: 623-36-9 EINECS: 210-789-5 UN: 1988 ADR: 3,III |