Flessen, brede hals, HDPE, economy, met schroefdop, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
DS2185-0004 DS2185-0016 DS2185-0032 DS2185-0008
331-4213EA 138 EUR
331-4213 331-4215 NALGDS2185-0032 331-0300
Flessen, brede hals, HDPE, economy, met schroefdop, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
Bruine flessen met brede hals gemaakt van HDPE, ontworpen voor de bescherming van lichtgevoelige vloeistoffen. Gebruikt voor opslag, transport en verpakking.
  • Budgetvriendelijk en recycleerbaar
  • Ontworpen voor eenmalig gebruik
  • Chemische bestendigheid tegen de meeste zuren, basen en alchohol
  • Kan gebruikt worden in een vriezer tot −100 °C voor langdurige opslag
  • De doppen zonder voering garanderen lekvrije prestatie
These bottles are for single use and non autoclavable.
Certificaten: Voldoen aan de eisen van de Amerikaanse Farmacopee 23 voor maximale lichtdoorlaatbaarheid.
Leveringsinformatie: De flessen worden geleverd met bruine polypropyleen schroefsluitingen.