Heptaan, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
24548.298EA 38.8 EUR
24548.298 24548.550 24548.367 24548.460
Heptaan, TECHNICAL
Heptaan
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Kookpunt: 97…98 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –90,5 °C
Dichtheid: 0,68 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009544
CAS nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dabde8793eb27ef796098b842bf18b9ced8539b8&vid=d30a8083280d1915a43f51d93c49f9b76eabd579&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay min. 98.5%
Refractive index (20°C) 1.39 - 1.405
Evaporation residue Max. 20 ppm
Boiling point 90 - 100 °C