Hexane (mixture of isomers) ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Hexanes, Isohexane
L13233.AP
L13233.AU
L13233.0F
L13233.APEA
24.5
EUR
L13233.AP
L13233.AU
L13233.0F
Hexane (mixture of isomers) ≥98%
Hexane (mixture of isomers)
Purity: 98+%
CAS No.: 92112-69-1
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point:
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86.18 g/mol Kookpunt: 65…70 °C Smeltpunt: –95 °C Dichtheid: 0.67 Vlampunt: <–23 °C (–9 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02179311 CAS nummer: 110-54-3 EINECS: 295-570-2 UN: 1208 ADR: 3 II Merck Index: 13,04712 |