Xyleen 98%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Dimethylbenzene
383930050
383930010
383930250
ACRO383930050EA
102
EUR
ACRO383930050
ACRO383930010
ACRO383930250
Xyleen 98%, pure
Xyleen
Formule:
C₆H₄(CH₃)₂ Kookpunt: 136…140 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –34 °C Dichtheid: 0,865 g/cm³ Vlampunt: 23 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00077264 CAS nummer: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 UN: 1307 ADR: 3,III Merck Index: 13,10136 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥97 % (isomers and ethylbenzene) |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |