Xyleen ≥98%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Dimethylbenzene
28973.294EA 34.4 EUR
28973.294 28973.328 28973.556 28973.363 28973.465 28973.950
Xyleen ≥98%, TECHNICAL
Xyleen
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
Kookpunt: 140 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –34 °C
Dichtheid: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077264
CAS nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
Bereik: 01-2119488216-32
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 98%