Acetonitril-D3 99.95 atom % D for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
ACRO325410100EA 164 EUR
ACRO325410100
Acetonitril-D3 99.95 atom % D for NMR spectroscopy
Acetonitril-D3
Packaged in 1.00 ml ampoules
Formule: D₃CCN
MW: 44,03 g/mol
Kookpunt: 80,7 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –46 °C
Dichtheid: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 2 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001881
CAS nummer: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN: 1648
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.90 %