Acetonitril-D3 (99% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02904.0010EA 101 EUR
1.02904.0010
Acetonitril-D3 (99% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Acetonitril-D3
Formule: D₃CCN
MW: 44,03 g/mol
Kookpunt: 80,7 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –42 °C
Dichtheid: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 2 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001881
CAS nummer: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN: 1648
ADR: 3,II