Acetonitril-D3
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
AE52.1 AE52.2
ROTHAE52.1EA 99.9 EUR
ROTHAE52.1 ROTHAE52.2
Acetonitril-D3
Acetonitril-D3
Formule: D₃CCN
Kookpunt: 80,7 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –42 °C
Dichtheid: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001881
CAS nummer: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN: 1648
ADR: 3,II