Aceton-D6 99+ atom % D for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
174900100 174900500
ACRO174900100EA 51.4 EUR
ACRO174900100 ACRO174900500
Aceton-D6 99+ atom % D for NMR spectroscopy
Aceton-D6
Formule: D₃CC(O)CD₃
Kookpunt: 55,5 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –93 °C
Dichtheid: 0,87 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044635
CAS nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %