Aceton-D6 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
325320100
325320500
325322500
ACRO325320100EA
69.1
EUR
ACRO325320100
ACRO325320500
ACRO325322500
Aceton-D6 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Aceton-D6
Formule:
D₃CC(O)CD₃ Kookpunt: 55 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –93 °C Dichtheid: 0,87 g/cm³ Vlampunt: –20 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00044635 CAS nummer: 666-52-4 EINECS: 211-563-9 UN: 1090 ADR: 3,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.75 % |