Aceton-D6
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
AE51.1 AE51.2
ROTHAE51.1EA 87.9 EUR
ROTHAE51.1 ROTHAE51.2
Aceton-D6
Aceton-D6
Formule: D₃CC(O)CD₃
Kookpunt: 55,5 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044635
CAS nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II