1,1,2,2-Tetrachloorethaan-D2 (99.5% D) for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1,1,2,2-Tetrachloroethane-[²H₂]
321310010
321310050
321310250
ACRO321310010EA
0
EUR
ACRO321310010
ACRO321310050
ACRO321310250
1,1,2,2-Tetrachloorethaan-D2 (99.5% D) for NMR spectroscopy
1,1,2,2-Tetrachloorethaan-D2
Formule:
Cl₂CDCDCl₂ MW: 169.83 g/mol Kookpunt: 146 °C (760 mmHg) Smeltpunt: -43 Dichtheid: 1.61 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00037672 CAS nummer: 33685-54-0 EINECS: 251-634-1 UN: 1702 ADR: 6.1 II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % |
D-Enrichment | ≥99.50 % |