Chloroform-[D₁] Isotope_(99.8% D) Stabilised, MagniSolv™ NMR, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
MQ200
1.03420.0025 1.03420.0100 1.03420.0500
1.03420.0025EA 41.2 EUR
1.03420.0025 1.03420.0100 1.03420.0500
Chloroform-[D₁] Isotope_(99.8% D) Stabilised, MagniSolv™ NMR, Sigma-Aldrich®
Chloroform-[D₁]
Formule: CDCl₃
MW: 120.38 g/mol
Kookpunt: 60.8
Smeltpunt: –64.1 °C
Dichtheid: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000827
CAS nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III