Methanol-D4 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
329920050 329920100 329920500
ACRO329920050EA 93.7 EUR
ACRO329920050 ACRO329920100 ACRO329920500
Methanol-D4 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Methanol-D4
Formule: D₃COD
Kookpunt: 65,3 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –99 °C
Dichtheid: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 12 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044637
CAS nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %