Methanol-D4 (99.8% D), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06028.0009
1.06028.0010
1.06028.0025
1.06028.0100
1.06028.0005
1.06028.0009EA
141
EUR
1.06028.0009
1.06028.0010
1.06028.0025
1.06028.0100
1.06028.0005
Methanol-D4 (99.8% D), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Methanol-D4
Formule:
D₃COD MW: 36.01 g/mol Kookpunt: 65.3 Smeltpunt: –99 °C Dichtheid: 0.888 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 11 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00044637 CAS nummer: 811-98-3 EINECS: 212-378-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1) II |