Methanol-D4
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
AE57.1
AE57.2
ROTHAE57.1EA
79.9
EUR
ROTHAE57.1
ROTHAE57.2
Methanol-D4
Methanol-D4
Formule:
D₃COD MW: 36.01 g/mol Kookpunt: 65.3 Smeltpunt: –99 °C Dichtheid: 0.888 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 11 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00044637 CAS nummer: 811-98-3 EINECS: 212-378-6 UN: 1230 ADR: 3 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...