Methanol-D1 99.0 atom % D for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Carbinol-D1, Methanol-[²H₁]
299130250 299131000
ACRO299130250EA 54.4 EUR
ACRO299130250 ACRO299131000
Methanol-D1 99.0 atom % D for NMR spectroscopy
Methanol-D1
Formule: CH₃DO
MW: 33.03 g/mol
Kookpunt: 64.5
Smeltpunt: –98 °C
Dichtheid: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 12 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044213
CAS nummer: 1455-13-6
EINECS: 215-933-0
UN: 1230
ADR: 3 II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %