1,2-Dichloorbenzeen-D4 (98% D) for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2-Dichlorobenzene-[²H₄]
321260010 321260050
ACRO321260010EA 87.8 EUR
ACRO321260010 ACRO321260050
1,2-Dichloorbenzeen-D4 (98% D) for NMR spectroscopy
1,2-Dichloorbenzeen-D4
Formule: C₆D₄Cl₂
MW: 150.97 g/mol
Kookpunt: 178
Smeltpunt: -17
Dichtheid: 1.34 g/cm³
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037106
CAS nummer: 2199-69-1
EINECS: 218-606-0
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥97.5 %