Chloorbenzeen-D5 98.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
175320050 175320010
ACRO175320050EA 219 EUR
ACRO175320050 ACRO175320010
Chloorbenzeen-D5 98.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Chloorbenzeen-D5
Formule: C₆D₅Cl
Kookpunt: 130 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –46 °C
Dichtheid: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 29 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000531
CAS nummer: 3114-55-4
EINECS: 221-482-0
UN: 1134
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥98.50 %
HPLC ≥97.5 %