Benzeen-D6 Isotope_(99.6% D), MagniSolv™ NMR, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Benzene-[²H₆]
MQ200
1.01789.0009 1.01789.0100
1.01789.0009EA 107 EUR
1.01789.0009 1.01789.0100
Benzeen-D6 Isotope_(99.6% D), MagniSolv™ NMR, Sigma-Aldrich®
Benzeen-D6
Formule: C₆D₆
MW: 84.07 g/mol
Kookpunt: 79
Smeltpunt: 6.7
Dichtheid: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –11 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003010
CAS nummer: 1076-43-3
EINECS: 214-061-8
UN: 1114
ADR: 3 II