Tolueen-D8 99+ atom % D for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
166390100
166390250
ACRO166390100EA
106
EUR
ACRO166390100
ACRO166390250
Tolueen-D8 99+ atom % D for NMR spectroscopy
Tolueen-D8
Formule:
C₆D₅CD₃ Kookpunt: 110 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –84 °C Dichtheid: 0,94 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00044638 CAS nummer: 2037-26-5 EINECS: 218-009-5 UN: 1294 ADR: 3,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % |
D-Enrichment | ≥99.0 % |