Wasflessen, smalle hals, met schroefdop
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
143848 143862 143854
BRND143848EA 129 EUR
BRND143848 BRND143862 BRND143854
Wasflessen, smalle hals, met schroefdop
Flessen Spuitflessen
PFA, doorschijnend, met EFTE-schroefdop en PEP-spuitbuisje.
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Hoge thermische stabiliteit van −200 tot +260 °C
  • Kan gebruikt worden voor minder kritische toepassingen waarbij zuiver PFA niet noodzakelijk is
Met gerecycleerd PFA. Dus redelijk geprijsd en milieuvriendelijk.