Mierenzuur 100%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Aminic Acid, Methanoic acid
L17434.0B
L17434.0E
L17434.0BEA
33.4
EUR
L17434.0B
L17434.0E
Mierenzuur 100%
Mierenzuur
Purity: 85%
CAS No.: 64-18-6
Molecular Formula: CH2O2
Formula Weight: 46.03
Flash Point: 50°(156°F)
Refractive Index: 1.3710
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1209246
Merck Reference: 14,4241
UN No.: 1779
MDL No.: MFCD00003297
Formule:
HCO₂H Kookpunt: 100…101 °C Smeltpunt: 7…9 °C Dichtheid: 1,220 Vlampunt: 50 °C (156 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003297 CAS nummer: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8,II Merck Index: 14,4241 |