Ethylamine 70% ≥70%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
A15022.0F A15022.AP
A15022.0FEA 74.2 EUR
A15022.0F A15022.AP
Ethylamine 70% ≥70%
Ethylamine
Formule: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Kookpunt: ∼38 °C
Smeltpunt: –81 °C
Dichtheid: 0.803
Vlampunt: –17 °C (1 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008160
CAS nummer: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2270
ADR: 3 II
Merck Index: 14,3762