Methylamine 40% (w/w) in aqueous solution
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L00894.AK L00894.AU L00894.0F
L00894.AKEA 24.5 EUR
L00894.AK L00894.AU L00894.0F
Methylamine 40% (w/w) in aqueous solution
Methylamine
Formule: CH₅N
Kookpunt: 49 °C
Smeltpunt: –38 °C
Dichtheid: 0,899
Vlampunt: –14 °C (7 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008104
CAS nummer: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 1235
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6014