Natriumdodecylsulfaat 100 g/l in aqueous solution, Electran for electrophoresis
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
444062FEA 74.9 EUR
444062F
Natriumdodecylsulfaat 100 g/l in aqueous solution, Electran for electrophoresis
Natriumdodecylsulfaat
Bereid uit 10807 SDS AnalaR NORMAPUR
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Dichtheid: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036175
CAS nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg
Order Now
Specification Test Results
Assay (W/V) (at preparation) 9.8 - 10.2 %