Natriumdodecylsulfaat 100 g/l in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06022.1000 1.06022.9025
1.06022.1000EA 107 EUR
1.06022.1000 1.06022.9025
Natriumdodecylsulfaat 100 g/l in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Natriumdodecylsulfaat
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Dichtheid: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036175
CAS nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM