Natriumdodecylsulfaat 20% in aqueous solution for biotechnology
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
0837-200MLEA 56.5 EUR
0837-200ML 0837-500ML
Natriumdodecylsulfaat 20% in aqueous solution for biotechnology
Natriumdodecylsulfaat
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Dichtheid: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036175
CAS nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Conductivity 22800 umhos - 27600 umhos
pH @25 °C 5 - 8