Zoutzuur 10% (v/v) in aqueous solution
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35611.AP 35611.K2
35611.APEA 30.7 EUR
35611.AP 35611.K2
Zoutzuur 10% (v/v) in aqueous solution
Zoutzuur
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Kookpunt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1.02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III