Zoutzuur 25% in water, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
387790010 387790025
ACRO387790010EA 32.5 EUR
ACRO387790010 ACRO387790025
Zoutzuur 25% in water, pure
Zoutzuur
Formule: HCl
Kookpunt: 107 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 1,12 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with NaOH ≥25.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm