Zoutzuur 25%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Helv., SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
1.00312.2500 1.00312.9025 1.00312.9180
1.00312.2500EA 106 EUR
1.00312.2500 1.00312.9025 1.00312.9180
Zoutzuur 25%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Helv., SAFC®
Zoutzuur
Formule: HCl
Kookpunt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II