Zoutzuur 30%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
20251.365EA 43.1 EUR
20251.365 20251.445
Zoutzuur 30%, TECHNICAL
Zoutzuur
Formule: HCl
Kookpunt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Bereik: 01-2119484862-27
Order Now
Specification Test Results
Assay 29 - 31 %