Zoutzuur 32%, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00313.2500 1.00313.9025 1.00313.9180
1.00313.2500EA 51.5 EUR
1.00313.2500 1.00313.9025 1.00313.9180
Zoutzuur 32%, Supelco®
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 83 - 90 °C
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)