Zoutzuur 32%, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
MQ300
1.00319.1000
1.00319.1011
1.00319.2500
1.00319.2511
1.00319.9025
1.00319.9950
1.00319.1000EA
21.06
EUR
1.00319.1000
1.00319.1011
1.00319.2500
1.00319.2511
1.00319.9025
1.00319.9950
Zoutzuur 32%, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Zoutzuur
Formule:
HCl MW: 36.46 g/mol Smeltpunt: –30 °C Dichtheid: 1.18 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011324 CAS nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 II |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -40 °C |
Boiling Point | 83 - 90 °C |
Vapor Pressure | 21.3 hPa (20 °C) |
Density | 1.16 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|