Zoutzuur 36% w/w aqueous solution
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
L13091.AU L13091.0F
L13091.AUEA 32.9 EUR
L13091.AU L13091.0F
Zoutzuur 36% w/w aqueous solution
Zoutzuur
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Odour: Pungent Boiling Point: 81.5-110° Merck Reference: 14,4780 MDL No.: MFCD00011324
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Kookpunt: 81.5…110 °C
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1.19
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4780