Zoutzuur fuming 37%, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, NF, extra_pure suitable for use as excipient, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
1.00314.1000 1.00314.2500 1.00314.9025 1.00314.9201
1.00314.1000EA 85.5 EUR
1.00314.1000 1.00314.2500 1.00314.9025 1.00314.9201
Zoutzuur fuming 37%, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, NF, extra_pure suitable for use as excipient, SAFC®
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II