Zoutzuur 37%, EMSURE® for analysis (max. 0.001 ppm Hg), Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.13386.2500EA 93 EUR
1.13386.2500
Zoutzuur 37%, EMSURE® for analysis (max. 0.001 ppm Hg), Supelco®
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Kookpunt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -28 °C
Boiling Point 45 °C
Vapor Pressure 190 hPa (20 °C)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)