Zoutzuur 37%
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
9277.1 9277.2
ROTH9277.1EA 0 EUR
ROTH9277.1 ROTH9277.2
Zoutzuur 37%
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II