Zoutzuur 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
30018.298EA
35.3
EUR
30018.298
30018.447
30018.320
30018.360
Zoutzuur 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Zoutzuur
Formule:
HCl Dichtheid: 1,06 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011324 CAS nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,III |
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 4.99 - 5.01 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |