Zoutzuur 6 mol/l (6 N), Reagent Grade
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
E484-500MLEA 140 EUR
E484-500ML E484-1L
Zoutzuur 6 mol/l (6 N), Reagent Grade
Zoutzuur
Formule: HCl
Dichtheid: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Concentration 5.4 – 6.6 moles/l