Perchloorzuur 70% ≥70%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00517.0250
1.00517.1000
1.00517.0250EA
364
EUR
1.00517.0250
1.00517.1000
Perchloorzuur 70% ≥70%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Perchloorzuur
Formule:
HClO₄ MW: 100.46 g/mol Kookpunt: 160…181 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –112.2 °C Dichtheid: 1.53…1.768 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011325 CAS nummer: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 1873 ADR: 5.1 (8) I |
|
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -18 °C |
Boiling Point | 198.7 °C (1013 hPa) |
Density | 1.68 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |