Pipettips, microvolume, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4826 4840 4894 4901
613-4242EA 93.73 EUR
613-4242 613-4245 734-1987 613-5516
Pipettips, microvolume, Corning®
Pipettips
Deze microvolume tips bieden een nauwkeurige, betrouwbare prestatie en zijn ontworpen voor gebruik met ultra-micropipetten van grote merken.
  • Alle tips in rekken zijn gecertificeerd RNase-, DNase- en pyrogeenvrij
  • Uitzonderlijke duurzaamheid: alle rekken voor tips voldoen aan de gebruiksvereisten van meerkanaalspipetten en zijn bestand tegen herhaaldelijke autoclavering