Ultrafiltratiemembraanschijffilters, Omega™
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OM001043 OM001076 OM005043 OM005076 OM010043 OM010062 OM010076 OM030043 OM030062 OM030076 OM050076 OM100043 OM100076
516-8571EA 407 EUR
516-8571 516-8574 516-8589 516-8592 516-8607 516-8609 516-8610 516-8616 516-8618 516-8619 516-8628 516-8643 516-8646
Ultrafiltratiemembraanschijffilters, Omega™
Filters Membraanfilters
Reservemembraan voor andere geschudde celsystemen Gebruikt voor concentratie, fractionering, zuivering, bufferwisseling, ontzouting van proteïnen, kweekmedia en andere biomoleculen. De schijven kunnen gewassen en herbruikt worden.
Omega™-membraan, laag eiwitbindend gemodificeerd PES.
pH-bereik: 1 tot 14