VWR®, Volumetrisch Kolven, klasse A, glas, helder, NS kunststof stop
Leverancier: VWR Collection
Ratings:
Avg. Ratings: 4.0 (1 Review)
Total Ratings: 1
Avg. Ratings: 4.0 out of 5
Was this review helpful? Yes No
Yes: 2 No: 8 
Recherche pharmaceutique / chercheur
Yes, I recommend
Le produit est vraiment bien, je m'en sers tous les jours. Je le recommande vivement.
612-3818EA 45.3 EUR
612-3818 612-3738 612-3819 612-3746 612-3745 612-3744 612-3743 612-3742 612-3741 612-3740 612-3820
VWR®, Volumetrisch Kolven, klasse A, glas, helder, NS kunststof stop
Kolven Maatkolven
Borosilicaatglas 3.3, klasse A.
  • PP witte stop
  • Merken en inscripties in blauw email
  • Gekalibreerd om te bevatten (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Certificaten: DIN EN ISO 1042
Bestelinformatie: Certificaat van conformiteit met batchnummer.