Fluorwaterstofzuur 38 - 40%, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00337.1000 1.00337.2500
1.00337.1000EA 63.8 EUR
1.00337.1000 1.00337.2500
Fluorwaterstofzuur 38 - 40%, Supelco®
Fluorwaterstofzuur
Formule: HF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011346
CAS nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point -44 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (H2O, 20 °C)
Synonyms Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid