Fluorwaterstofzuur 40%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
MQ100
1.00335.0500 1.00335.2500 1.00335.1000 1.00335.0250
1.00335.0500EA 118 EUR
1.00335.0500 1.00335.2500 1.00335.1000 1.00335.0250
Fluorwaterstofzuur 40%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Fluorwaterstofzuur
Formule: HF
MW: 20.01 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011346
CAS nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1) II
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 112 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material