Salpeterzuur 65%, EMSURE® ISO analysis_for Hg_0,0000005, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Nitric acid solution
MQ300
1.00452.1000
1.00452.2500
1.00452.9180
1.00452.1000EA
42.79
EUR
1.00452.1000
1.00452.2500
1.00452.9180
Salpeterzuur 65%, EMSURE® ISO analysis_for Hg_0,0000005, Supelco®
Salpeterzuur
Formule:
HNO₃ MW: 63.01 g/mol Kookpunt: 87 Smeltpunt: –42 °C Dichtheid: 1.4 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011349 CAS nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 (5.1) II Merck Index: 13,06610 |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -32 °C |
Boiling Point | 121 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 9.4 hPa (20 °C) |
Density | 1.39 g/cm³ (20 °C) |
pH | (H₂O, 20 °C) strongly acid |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |